Merck
424331
Sigma-Aldrich
1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド, ポリマー担持
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N′-エチルカルボジイミド, ポリマー担持, N-エチル-N′-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド, ポリマー担持, EDC, ポリマー担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
標識化の程度
0.5-1.5 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
SMILES記法
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリマ-担持カルボジイミド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
424331-10G:
424331-25G:
424331-5G:
424331-VAR:
424331-1G:
424331-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)
資料
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.