About This Item
化学式:
ND3
CAS番号:
分子量:
20.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
蒸気密度
0.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4802 mmHg ( 15.5 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
1203 °F
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i/hD3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-ZRLBSURWSA-N
包装
SS製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル(10 Lと25 L)
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224を使用するか、ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z148504、Z148512のいずれかとT型パ-ジバルブZ151661との併用を推奨します。
コントロールバルブ
パージ値
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422975-10L:
422975-25L-EU:
422975-10L-EU:
422975-VAR:
422975-BULK:
422975-25L:
422975-25L-PW:
422975-PZ:
422975-10L-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)