Merck
42195
Sigma-Aldrich
3,4-ジニトロフェノール
moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2O5
CAS番号:
分子量:
184.11
Beilstein:
1969398
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
品質
moistened with water
含みます
~20% water as stabilizer
mp
130-135 °C
溶解性
dioxane: soluble 1 g/10 mL
官能基
nitro
SMILES記法
Oc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H
InChI Key
AKLOLDQYWQAREW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-Dinitrophenol is a nitrophenol derivative.
ピクトグラム
Exploding BombSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
42195-1G:4548173241562
42195-5G:4548173241555
42195-BULK:
42195-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Angeles Camacho-Ruiz et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(32), 4048-4057 (2020-08-07)
A continuous spectrophotometric assay for the screening of PHB depolymerase activity in microtiter plates was developed. We evaluated crystalline PHB in the suspension and coated it with the addition of a pH indicator to detect the breakage of the ester