濃度
20 wt. % in H2O
密度
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-][Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si]([O-])=O
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
420719-1L:
420719-4L:
420719-VAR:
420719-BULK:
試験成績書(COA)