Merck
420697
Sigma-Aldrich
N-(メトキシメチル)-N-(トリメチルシリルメチル)ベンジルアミン
96%
別名:
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
237.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
phenyl
SMILES記法
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
InChI Key
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
α,β-不飽和エステルと容易に[3+2]環化付加反応を起こしてN-ベンジル置換ピロリジンを良好な収率で生成するアゾメチンイリドを生成します
キラルなピロリジンの実用的な大量合成において不斉1,3-双極子環化付加反応に用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
420697-BULK:
420697-100G:
420697-5G:
420697-1G:
420697-VAR:
420697-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 2646-2646 (2006)
Kotian, Pravin L.; et al.
Organic Process Research & Development, 9(2), 193-197 (2005)