Merck
418870
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
viscous liquid
品質水準
比活性
1.9 carboxyl groups per molecule
分子量
average Mn ~3,800
組成
acrylonitrile, 8-12 wt. %
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
粘度
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
酸性度指数
28
転移温度
Tg −66 °C (DSC)
密度
0.924 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
InChI Key
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
特徴および利点
エポキシ塗料の衝撃強さ、熱衝撃、剥離強度、亀裂抵抗を強化します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
418870-BULK:
418870-100ML:
418870-250ML:
418870-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)