Merck
416517
Sigma-Aldrich
4,4′-イソプロピリデンジシクロヘキサノール、異性体混合物
90%
別名:
2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane, 4,4′-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol, Dodecahydrobisphenol A, Perhydrobisphenol A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(C6H10OH)2
CAS番号:
分子量:
240.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
chips
bp
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
416517-VAR:
416517-BULK:
416517-250G:
416517-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)