Merck
411485
Sigma-Aldrich
マロン酸ジイソプロピル
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHO2CCH2CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
188.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
93-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
QRVSDVDFJFKYKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diisopropyl malonates may be used in the synthesis of :
  • 3-substituted coumarins
  • 2-carboisopropoxy-3-hydroxyquinoxaline-di-N-oxide
  • 2-carboisopropoxy-3-hydroxy-6-methoxylquinoxaline-di-N-oxide
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411485-500ML:
411485-VAR:
411485-100ML:
411485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr) 4-catalyzed Knoevenagel reactions.
Yamashita K, et al.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)
Yingjun Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(8), 6894-6901 (2011-08-16)
A series of quinoxaline 1,4-di-N-oxide analogues were prepared from benzofurazan N-oxide derivatives and β-diketone ester compounds by the improved Beirut reaction. The structures of the target products were characterized by NMR, MS, IR and elemental analysis measurements, and that of
A Catalytic Enantioselective Michael Addition of a Simple Malonate to Prochiral a, ?-Unsaturated Ketoses and Aldehydes.
Yamaguchi M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32(8), 1176-1178 (1993)
H Jinno et al.
Archives of toxicology, 71(9), 550-555 (1997-01-01)
The fungicide isoprothiolane (diisopropyl 1,3-dithiolane-2-ylidenemalonate) decomposes to the diisopropyl esters of malonic acid (DM), chloromalonic acid (DCM) and dichloromalonic acid (DDCM) upon aqueous chlorination. In this study, the cytotoxicity of these compounds was examined using rat hepatocytes cultured on Matrigel.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
411485-100ML4061832072319
411485-500ML