Merck
409952
Sigma-Aldrich
1,4-シクロヘキサンジメタノールビニルエーテル, cis/trans混合物
85%, technical grade
別名:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
アッセイ
85%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
InChI Key
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409952-BULK:
409952-10ML:
409952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1