Merck
40819
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
別名:
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13BF4N2
CAS番号:
分子量:
260.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
不純物
≤0.2% water
官能基
phenyl
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
InChI Key
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
40819-5G-F:4548173222578
40819-50G-F:4548173222585
40819-VAR-F:
40819-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Task-Specific Ionic Liquids
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.