Merck
405884
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride 3,4,6-triacetate
97%
別名:
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20ClNO8
CAS番号:
分子量:
365.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
mp
>214 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI Key
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
405884-1G:
405884-5G:
405884-BULK:
405884-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)