Merck
404845
Sigma-Aldrich
トリエチルアルミニウム 溶液
1.0 M in heptane
別名:
アルミニウムトリエタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in heptane
密度
0.703 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI Key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
404845-BULK:
404845-VAR:
404845-100ML:
404845-800ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)