Merck
401579
Sigma-Aldrich
Lead(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
別名:
フッ化ホウ素鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(BF4)2
CAS番号:
分子量:
380.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: lead
reagent type: catalyst
濃度
50 wt. % in H2O
密度
1.615 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[PbH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Pb/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
InChI Key
UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素結合しているダイマーを経由するカリックスアレン生成の媒介に用いる触媒
フルオロボラート電解液からの鉛電解採取における不純物や有機物添加剤の影響の電気化学的特性解析に関する分析
鉛-テトラフルオロホウ素双極蓄電池の開発および最適化に用います
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Reproductive organs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401579-250ML:4548173366609
401579-BULK:
401579-50ML:4548173366616
401579-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)