Merck
400580
Sigma-Aldrich
テルル酸カリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2TeO4·xH2O
CAS番号:
分子量:
269.79 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder, crystals or chunks
濃度
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
SMILES記法
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI Key
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400580-25G:4548173965215
400580-VAR:
400580-5G:
400580-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)