Merck
399760
Sigma-Aldrich
4,5-ジフルオロアントラニル酸
97%
別名:
2-アミノ-4,5-ジフルオロ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H2(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
173.12
Beilstein:
2834162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
399760-5G:
399760-1G:
399760-BULK:
399760-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)