Merck
399620
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarbonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2N4
CAS番号:
分子量:
130.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
131-133 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1nccnc1C#N
InChI
1S/C6H2N4/c7-3-5-6(4-8)10-2-1-9-5/h1-2H
InChI Key
OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3-Pyrazinedicarbonitrile, a pyrazine (paradiazine) derivative, is a heterocyclic building block. It is a heterocyclic six-membered aromatic compound bearing nitrogen atoms at para positions.
アプリケーション
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used as starting reagent for the synthesis of tetrapyrazinoporphyrazine.
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used in the synthesis of pyrazino derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
399620-5G:4548173218946
399620-VAR:
399620-BULK:
399620-1G:4548173218939
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical limiting of transition metal-phthalocyanine complexes: A photochromic effect involving the excited state of the conjugated molecule.
Dini D, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 431(1), 559-574 (2005)