About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
アプリケーション
キノリン系抗菌剤の有用な合成素子。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
397164-250MG:
397164-1G:
397164-BULK:
397164-VAR:
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)