Merck
394920
Supelco
1-(トリフルオロアセチル)イミダゾール
for GC derivatization, LiChropur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F3N2O
CAS番号:
分子量:
164.09
Beilstein:
608904
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
フォーム:
liquid
アッセイ:
>98%
グレード
for GC derivatization
アッセイ
>98%
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
InChI Key
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(Trifluoroacetyl)imidazole is a derivatizing reagent.
アプリケーション
1-(Trifluoroacetyl)imidazole was used as a derivating agent to sequentially derivatize functional groups like amino groups, in a study demonstrating trimethylsilyl esters of aromatic and aliphatic sulfonic acids.
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
394920-5ML:
394920-VAR:
394920-10X1ML:
394920-BULK:
394920-1ML:
394920-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Eagles and M.E. Knowles
Analytical Chemistry, 43, 1697-1697 (1971)