Merck
394602
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5I
CAS番号:
分子量:
209.04
Beilstein:
2502031
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6161 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-29 °C (lit.)
密度
1.868 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
SNHMUERNLJLMHN-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394602-VAR:
394602-BULK:
394602-1G:
394602-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)