Merck
392901
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド-d
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
74.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-WFVSFCRTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
392901-VAR:
392901-BULK:
392901-1G:
392901-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 263-263 (1994)
Claudia Orelio et al.
Haematologica, 94(3), 409-413 (2009-02-13)
Shwachman-Diamond syndrome is a hereditary disorder characterized by pancreatic insufficiency and bone marrow failure. Most Shwachman-Diamond syndrome patients have mutations in the SBDS gene located at chromosome 7 and suffer from recurrent infections, due to neutropenia in combination with impaired
Bart R B Haverkorn van Rijsewijk et al.
Molecular systems biology, 7, 477-477 (2011-04-01)
Despite our increasing topological knowledge on regulation networks in model bacteria, it is largely unknown which of the many co-occurring regulatory events actually control metabolic function and the distribution of intracellular fluxes. Here, we unravel condition-dependent transcriptional control of Escherichia