Merck
386634
Sigma-Aldrich
エチル 4-ヒドロキシシクロヘキサンカルボキシラート, cis体およびtrans体混合物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H10CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
172.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI Key
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
386634-25ML:
386634-BULK:
386634-VAR:
386634-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)