Merck
385417
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
244.62
Beilstein:
2650774
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
88-90 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
385417-VAR:
385417-BULK:
385417-1G:
385417-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymer supported reagents in synthesis: preparation of bicyclo[2.2.2] octane derivates via Tandem Michael addition reactions and subsequent combinatorial decoration.
S V Ley et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(2), 104-107 (2000-05-16)
Chemistry of aminophenols. Part 2: A general and efficient synthesis of indoles possessing a nitrogen substituent at the C4, C5, C6, and C7 positions.
Dai et al.
Tetrahedron Letters, 43, 7699-7702 (2002)
Preparation of N-(a, ?-unsaturated acyl)-sulfonamides.
Katritzky et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 115-124 (2009)
Regiocontroled Palladium-Catalysed Direct Arylation at Carbon C2 of Benzofurans using Benzenesulfonyl Chlorides as the Coupling Partners.
Loukotova et al.
ChemCatChem, 5, 1303-1309 (2014)
Synthesis, Characterization and Evaluation of Antibacterial Activity of Six Novel 1, 2, 4-Triazole Derivatives against Standard and Medical Bacteria.
Jacob et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 5(6), 303-318 (2013)