Merck
381985
Sigma-Aldrich
Nysted試薬
20 wt. % suspension in THF
別名:
シクロ-ジブロモジ-μ-メチレン[μ-(テトラヒドロフラン)]三亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12Br2OZn3
CAS番号:
分子量:
456.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
slurry
フォーム
slurry
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
20 wt. % suspension in THF
密度
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応剤:
  • 閉環メタセシスおよび不斉ジヒドロキシル化方策を用いたamphidinolide(アンフィジノリド)T3の合成
  • カルボニル化合物のメチレン化
  • オレフィン化反応
ケトンやα-ケト-ルのメチレン化に有用な試薬です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381985-800G:4548173285306
381985-BULK:
381985-100G:4548173285313
381985-VAR:
381985-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)