反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
0.5 M in toluene
密度
0.927 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C[Al](C)C[Ti]Cl
InChI
1S/2C5H5.2CH3.CH2.Al.ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-5H;2*1H3;1H2;;1H;/q;;;;;;;+1/p-1
InChI Key
QEJAQNUJXFLWSP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- クロロフィル誘導体のカルボニル基を対応するエキソメチレン(またはビニリデン)基に変換するため。
- 3-OHグリコールエステルからβ-Cグリコシドを合成するため。
- ケトンおよびアルデヒドをオレフィンに変換するための多用途メチレン化試薬として。多数のケトンと簡単に反応させることができ、エステルをビニルエステルに変換できます。
- アルデヒドのオレフィン化に。
- ジアステレオ選択性が高いキラルポリヒドロキシケトンをメチレン化するために。
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380237-100ML:4548173141978
380237-BULK:
380237-4X25ML:4548173913179
380237-VAR:
380237-25ML:4548173141985
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.