Merck
378100
Sigma-Aldrich
炭化ホウ素
powder, −200 mesh, 98%
別名:
四ホウ化炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CB4
CAS番号:
分子量:
55.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
粒径
−200 mesh
密度
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI Key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
378100-100G:
378100-VAR:
378100-500G:
378100-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)