Merck
377317
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10D7CD3
CAS番号:
分子量:
152.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377317-BULK:
377317-5G:
377317-1G:
377317-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)