Merck
373613
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルシクロヘキサノン
92%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H8(=O)
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
92%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
169-170 °C/768 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1(C)CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2-Dimethylcyclohexanone is a sterically hindered ketone. Mg-TiCl4-catalyzed CH2-transfer reaction of 2,2-dimethylcyclohexanone with CH2Cl2 is reported.
アプリケーション
2,2-Dimethylcyclohexanone may be used in the preparation of 6,6-dimethyl-1-vinylcyclohexene.
その他情報
2-メチルシクロヘキサノンを含有します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
373613-1G:
373613-VAR:
373613-250MG:
373613-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tu-Hsin Yan et al.
Organic letters, 6(26), 4961-4963 (2004-12-21)
[reaction: see text] This Mg-TiCl4-promoted CH2-transfer reaction of CH2Cl2 represents an extremely simple, practical, and efficient methylenation of a variety of ketones and aldehydes, especially in enolizable or sterically hindered ketones such as 2,2-dimethylcyclohexanone, camphor, and fenchone.
Synthesis and antioxidant activity of rosmariquinone and several analogues.
Hall CA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(4), 1303-1310 (1998)