Merck
369330
Sigma-Aldrich
N-tert-ブチルトリメチルシリルアミン
98%
別名:
N-(トリメチルシリル)-tert-ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiNHC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
145.32
Beilstein:
1734528
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
InChI Key
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-tert-Butyltrimethylsilylamine (Me3SiNH-t-Bu) reacts with [Cp*Rh(H2O)3](OTf)2 in acetone to yield a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*3Rh3(μ-OH)3(μ3-OH)](OTf)3(t-BuNH3).
アプリケーション
N-tert-Butyltrimethylsilylamine may be used in the preparation of selenium and tellurium chalcogenides and the facile synthesis of N-alkylaminomethylphosphonates.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369330-VAR:
369330-25G:
369330-BULK:
369330-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 21, 201-201 (1991)
Won Seok Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (20)(20), 3360-3364 (2004-10-16)
Treatment of [Cp*Rh(H(2)O)(3)](OTf)(2) (1) with Me(3)SiNH-t-Bu in acetone gave a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-OH)(3)(mu(3)-OH)](OTf)(3)(t-BuNH(3)) (2). Slow diffusion of Me(3)SiN(3) in diethyl ether into compound in acetone produced an azido-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-N(3))(3)(mu(3)-N(3))](OTf)(2) (3). On the other hand, treating 1 with Me(3)SiN(3) in
J. Solid State Inorg. Chem., 29, 759-759 (1992)