Merck
369071
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4,5-ジフルオロフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(F)2OH
CAS番号:
分子量:
208.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
密度
1.829 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Oc1cc(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H
InChI Key
FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-4,5-difluorophenol is reported to undergo palladium-catalyzed cyclotrimerization to yield hexafluoro- and trimethoxytriphenylene derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369071-1G:
369071-BULK:
369071-VAR:
369071-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Palladium-Catalyzed Cyclotrimeriza-tion of Arynes: Synthesis of Triphenylenes
PenAa D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37 (1998)
Yi-Lin Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3199-3202 (2009-03-20)
Palladium-catalyzed cocyclotrimerization of allenes with arynes has been developed for selectively synthesizing phenanthrenes. In the presence of [(allyl)PdCl](2) and P(o-tol)(3), a variety of allenes, including internal and terminal allenes, underwent the cocyclotrimerization with arynes to afford the corresponding phenanthrenes in