Merck
368857
Sigma-Aldrich
p-Tolyl ether
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3C6H4)2O
CAS番号:
分子量:
198.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
bp
285 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Oc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Solid-State 13C NMR, X-ray, and Quantum Mechanical Studies of the Carbon Chemical Shifts Tensors of p-Tolyl Ether.
Facelli JC, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(47), 12186-12190 (1994)
XII.-Substituted diaryl ethers. Part I. Di-p-tolyl ether.
BoydaBarrett HS.
Journal of the Chemical Society, 67-73 (1927)
Anders Lennartson et al.
Chirality, 27(7), 425-429 (2015-06-03)
We studied the spontaneous formation of chiral crystals of four diaryl ethers, 3-phenoxybenzaldehyde, 1; 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene, 2; di(4-aminophenyl) ether, 3; and di(p-tolyl) ether, 4. Compounds 1, 3, and 4 form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of