Merck
367095
Sigma-Aldrich
4-(Ethylaminomethyl)pyridine
97%
別名:
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, N-Ethyl-4-pyridinemethanamine, NSC 85903
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCNCc1ccncc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
InChI Key
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(Ethylaminomethyl)pyridine is a secondary amine.
アプリケーション
4-(Ethylaminomethyl)pyridine is suitable for use in the synthesis of sodium dithiocarbamate ligands. It may be used in the synthesis of 4-(ethylaminodithiocarbamate) methylpyridine diorganotin derivatives. It may be used in the synthesis of {[ethyl(pyridin-4-ylmethyl)carbamothioyl]sulfanido-κ2 S,S′}(1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-κ6O)potassium.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
367095-50G:
367095-10KG:
367095-5KG:
367095-BULK:
367095-10G:
367095-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and structural characterization of diorganotin dithiocarbamates from 4-(ethylaminomethyl) pyridine.
Barba V, et al.
Heteroatom Chem., 23(5), 422-428 (2012)
Adduct effects on structure and luminescence in a series of new dithiocarbamatogold (I) complexes. T
Han S, et al.
Transition Met. Chem. (London), 36(7), 691-697 (2011)
Hadi D Arman et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 69(Pt 9), m479-m480 (2014-01-16)
The asymmetric unit of title salt co-crystal, [K(C9H11N2S2)(C12H24O6)], comprises a K(+) cation, an (-)S2CN(Et)py anion and a 18-crown-6 mol-ecule. Substantial delocalization of π-electron density is evident in the di-thio-carbamate anion, as indicated by the equivalent C-S bond lengths. The K(+)