Merck
364584
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N2
98 atom % 15N
別名:
15N Labeled nitrogen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15N2
CAS番号:
分子量:
30.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.34 (vs air)
品質水準
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[15N]#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1,2+1
InChI Key
IJGRMHOSHXDMSA-ZDOIIHCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Nitrogen-15N2 (15N Labeled nitrogen) can be used:
  • In nitrogen fixation experiments to monitor the resulting metabolites in an organism.
  • 15N2 pulse-chase experiments to understand the route of transport of fixed nitrogen from the nodule to the shoot in plants.
  • To quantify biological N2 production in agricultural soil.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製1/4" オスNPTバルブ付きSure/Pacシリンダ-(250 mLと500 mL)
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mini gas regulator, brass body, appropriate for 250 ML and 500 ML pack sizes Z513539
Non-corrosive lecture-bottle gas regulator, CGA inlet size 180, appropriate for 1L and 5L pack sizes Z146706
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364584-VAR:
364584-250ML:
364584-BULK:
364584OOS-BULK:
364584-1L-EU:
364584-1L:
364584-5L:
364584-5L-EU:
364584-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Producing and dispensing small quantities of 15N2 gas at atmospheric pressure
Diocares R, et al.
Analytical biochemistry, 352(2), 302-304 (2006)
In situ quantification of biological N2 production using naturally occurring 15N15N
Yeung LY, et al.
Environmental Science & Technology, 53(9), 5168-5175 (2019)
Quantitative analysis of the initial transport of fixed nitrogen in nodulated soybean plants using 15N as a tracer
Van Phi Hung N, et al.
Soil Science and Plant Nutrition, 59(6), 888-895 (2013)
Isabell Klawonn et al.
The ISME journal, 13(8), 1960-1974 (2019-03-27)
Ammonium is a central nutrient in aquatic systems. Yet, cell-specific ammonium assimilation among diverse functional plankton is poorly documented in field communities. Combining stable-isotope incubations (15N-ammonium, 15N2 and 13C-bicarbonate) with secondary-ion mass spectrometry, we quantified bulk ammonium dynamics, N2-fixation and