Merck
362999
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol
98 atom % D
別名:
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2OH
CAS番号:
分子量:
113.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-RALIUCGRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
362999-BULK:
362999-1G:
362999-VAR:
362999-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not