Merck
359939
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-ボルニルアミン
97%
別名:
(+)-ボルナンアミン, endo-(1R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19N
CAS番号:
分子量:
153.26
Beilstein:
2801831
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +44°, c = 0.5 in ethanol
mp
160-163 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](N)C2
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
InChI Key
MDFWXZBEVCOVIO-WEDXCCLWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-Bornylamine in the presence of acetonitrile as a solvent and tetraethylammonium bromide as the bromide ion source, may be used in the crystallization-induced chiral inversion of (S)-2-bromo-3-phenylpropanoic acid to its (R)-enantiomer. It may also be used to synthesize trans-bis{(R)-(+)-bornylamino}palladium(II) dichloride, a palladium(II) complex with potent antitumor activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
359939-100MG:
359939-VAR:
359939-BULK:
359939-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystallization-Induced Chiral Inversion As the Key Step for Synthesis of (S)-2-Acetylthio-3-phenylpropanoic Acid from l-Phenylalanine.
Chen JG, et al.
Organic Letters, 6(19), 3233-3235 (2004)
Synthesis, crystal structure and initial biological evaluation of the new enantiomerically pure chiral palladium (II) complex trans-bis {endo-(1R)-1, 7, 7-trimethylbicyclo [2.2. 1]-heptan-2-amino} palladium (II) dichloride.
Abu-Surrah AS, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 37(11), 919-922 (2002)