Merck
349674
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸ジメチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O4
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
141-142 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChI Key
DVVAGRMJGUQHLI-OCAPTIKFSA-N
詳細
Epoxidation of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate has been reported. Desymmetrization of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate to (1S,2R)-1-methyl-cis-1,2,3,6-tetra-hydrophthalate has been reported.
アプリケーション
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349674-BULK:
349674-10G:
349674-VAR:
349674-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereospecific epoxidation of dihydrophthalates.
Cerefice SA and Fields EK.
The Journal of Organic Chemistry, 41(2), 355-361 (1976)
The use of enzymes in organic synthesis and the life sciences: perspectives from the Swiss Industrial Biocatalysis Consortium (SIBC).
Meyer H-P, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(1), 29-40 (2013)