Merck
349046
Sigma-Aldrich
1-O-メチル-2-デオキシ-D-リボース
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O4
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
InChI Key
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349046-1G:
349046-VAR:
349046-5G:
349046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)