Merck
347205
Sigma-Aldrich
ジエチルメトキシボラン
97%
別名:
ジエチルボリン酸 メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2BOCH3
CAS番号:
分子量:
99.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
密度
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 開環メタセシス重合/ビニル挿入重合に用いる触媒の研究
  • Reformatsky/四級Claisen縮合
  • カルバフラノース糖のエナンチオ選択的合成
  • フルオロポリマーの合成に用いるボラン媒介制御ラジカル重合
  • スルホニウムイリドを用いる同族体化反応
  • トリアルキルボランで促進される低表面エネルギープラスチックへの接着
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
347205-VAR:
347205-10G:
347205-50G:
347205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)