Merck
344052
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,3,5,6-テトラフルオロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6F4CN
CAS番号:
分子量:
253.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
77-79 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
InChI Key
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-ブロモ-2,3,5,6-テトラフルオロベンゾニトリルは、ポリフルオレンの1つで、アリールフッ素化ビルディングブロックです。
アプリケーション
4-ブロモ-2,3,5,6-テトラフルオロベンゾニトリルは、化学合成において使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
344052-1G:4548173138091
344052-VAR:
344052-5G:4548173138107
344052-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)