Merck
343846
Sigma-Aldrich
Boric acid-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D3BO3
CAS番号:
分子量:
64.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OB(O[2H])O[2H]
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i2D,3D,4D
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-NRUYWUNFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343846-5G:4548173347844
343846-1G:
343846-BULK:
343846-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)