Merck
342548
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメトキシ)アニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
177.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
InChI Key
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Synthesis of 3-(trifluoromethoxy)aniline from 2-chlorophenol has been reported.
アプリケーション
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
342548-250MG:
342548-BULK:
342548-1G:
342548-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A safe and economical synthesis of 3-(trifluoromethoxy) aniline from 2-chlorophenol.
Langlois B and Soula G.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 6, 925-929 (1986)