Merck
340960
Sigma-Aldrich
L-Leucine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-GEERXGHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
340960-BULK:
340960-500MG:
340960SP-BULK:
340960-100MG:
340960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)