Merck
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
95%
別名:
4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
201.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340871-25G:
340871-500G:
340871-100G:
340871-5G:
340871-BULK:
340871-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)