グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
濃度
45-52.5% Ni (With Dimethylglyoxime, gravimetric)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.[Ni++].[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.5Ni.10H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);;;;;;10*1H2/q;;5*+2;;;;;;;;;;/p-10
InChI Key
KWOUKTWMXYFKIW-UHFFFAOYSA-D
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339776-100G:4548173296326
339776-500G:4548173296333
339776-5G:
339776-VAR:
339776-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.