Merck
338966
Sigma-Aldrich
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
98%
別名:
6-Phenyl-3,8-phenanthridinediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15N3
CAS番号:
分子量:
285.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
不純物
~2% ammonium chloride
mp
196-198 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2c(c1)nc(-c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
InChI
1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
InChI Key
CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used in the synthesis of rigid polyamides. It has been investigated for its anti-tumor and anti-viral properties. Small organic molecules, such as 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine, can bind to DNA by means of a non-specific binding along the DNA exterior.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338966-VAR:
338966-5G:
338966-1G:
338966-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On the electronic structure of ethidium.
Luedtke NW, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 11(2), 495-508 (2005)
Binding of cationic and neutral phenanthridine Intercalators to a DNA oligomer is controlled by dispersion energy: Quantum chemical calculations and molecular mechanics simulations.
Kubar T, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 12(1), 280-290 (2006)
Aromatic polyamides of 3, 8-diamino-6-phenylphenanthridine and their molecular complexes with sulfonated polystyrene ionomers.
Cimecioglu AL, et al.
Macromolecules, 28(18), 6343-6346 (1995)