アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.4584 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCP(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
KCTAHLRCZMOTKM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
336971-VAR:
336971-BULK:
336971-5G:
336971-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)