Merck
332895
Sigma-Aldrich
トリクロロメタンスルフェニルクロリド
≥96%
別名:
パークロロメチルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CCl3SCl
CAS番号:
分子量:
185.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.02 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClSC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4S/c2-1(3,4)6-5
InChI Key
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trichloromethanesulfenyl chloride was used in the preparation of:
  • trichloromethanesulfenyl acetate and trichloromethanesulfenyl trifluoroacetate via heterogeneous reaction with silver acetate and silver trifluoroacetate
  • trichloromethyl disulfides
  • alkyl orthocarbonates
  • trithiocarbonates
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
332895-BULK:
332895-5G:
332895-VAR:
332895-25G:4548173937632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin Du et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(23), 4944-4949 (2007-05-22)
Two novel species, trichloromethanesulfenyl acetate, CCl(3)SOC(O)CH(3), and trichloromethanesulfenyl trifluoroacetate, CCl(3)SOC(O)CF(3), have been generated in situ by the heterogeneous reactions between trichloromethanesulfenyl chloride, CCl(3)SCl, and corresponding silver salts, silver acetate (AgOC(O)CH(3)) and silver trifluoroacetate (AgOC(O)CF(3)), respectively. Photoelectron spectroscopy and quantum chemical
Some reactions of trichloromethanesulfenyl chloride with alcohols and thiols.
Islam NB, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 30(4), 509-512 (1985)