Merck
T11657
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-テトラフルオロベンゼン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2F4
CAS番号:
分子量:
150.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
密度
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChI Key
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T11657-5G:
T11657-BULK:
T11657-VAR:
T11657-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)