Merck
329452
Sigma-Aldrich
3-(トリメチルシリル)プロピン酸エチル
99%
別名:
3-(トリメチルシリル)プロピオル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.28
Beilstein:
1767850
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
329452-5G:
329452-BULK:
329452-25G:
329452-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regiospecific Displacement of the C-B Bond of Tris [4-(substituted) furan-3-yl] boroxines with C-Sn Bond and C-O Bond: Syntheses of 3, 4-Disubstituted Furans and 4-Substituted-3 (2H)-furanones.
Song ZZ and Wong HNC.
J. Chin. Chem. Soc., 42(4), 673-679 (1995)