Merck
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
別名:
Ethyl-d5 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2I
CAS番号:
分子量:
161.00
Beilstein:
1840101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
密度
2.013 g/mL at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
引火点(℃)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324582-5G:
324582-1G:
324582-1G-PW:
324582-BULK:
324582-5G-PW:
324582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)