Merck
319694
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
120.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
thioether
SMILES記法
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
319694-VAR:
319694-BULK:
319694-1G:
319694-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)